5-Bromo-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-methyl-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502785-1G
APOSPC502785-1GEA
1180
EUR
APOSPC502785-1G
5-Bromo-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈BrF₅O Molecular Weight: 367,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629979 CAS-Nummer: 2244086-39-1 |