2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Bromo-5-iodo-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502786-1G
APOSPC502786-1GEA
1180
EUR
APOSPC502786-1G
2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅IO Molecular Weight: 478,979 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629982 CAS-Nummer: 2244084-98-6 |