3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502787-1G
APOSPC502787-1GEA 1180 EUR
APOSPC502787-1G
3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₅BrF₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629985
CAS-Nummer: 2244084-81-7