3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Bromo-2-iodo-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502788-1G
APOSPC502788-1GEA 1180 EUR
APOSPC502788-1G
3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₅BrF₅IO
Molecular Weight: 478,979 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629988
CAS-Nummer: 2244088-68-2