2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502789-1G
APOSPC502789-1GEA
1180
EUR
APOSPC502789-1G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₅BrF₈O₂ Molecular Weight: 437,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629991 CAS-Nummer: 2244087-03-2 |