5-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-chloro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502791-1G
APOSPC502791-1GEA
1180
EUR
APOSPC502791-1G
5-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrClF₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629997 CAS-Nummer: 2244086-44-8 |