4-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1,3-difluorobenzene
PC502792-1G
APOSPC502792-1GEA
1180
EUR
APOSPC502792-1G
4-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₇O Molecular Weight: 389,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630000 CAS-Nummer: 2244084-75-9 |