2-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,5-difluorobenzene
PC502793-1G
APOSPC502793-1GEA
1180
EUR
APOSPC502793-1G
2-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-3,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₇O Molecular Weight: 389,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630003 CAS-Nummer: 2244088-65-9 |