3-Bromo-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Bromo-4-iodo-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502796-1G
APOSPC502796-1GEA
1180
EUR
APOSPC502796-1G
3-Bromo-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅IO Molecular Weight: 478.979 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630012 CAS-Nummer: 2244087-65-6 |