4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2,3-difluorobenzene
PC502797-1G
APOSPC502797-1GEA 1180 EUR
APOSPC502797-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₄BrF₇O
Molecular Weight: 389,063 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630015
CAS-Nummer: 2244084-87-3