2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502798-1G
APOSPC502798-1GEA
1180
EUR
APOSPC502798-1G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₄BrF₈NO₄ Molecular Weight: 482,077 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630018 CAS-Nummer: 2244086-59-5 |