2-Chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chloro-4-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502799-1G
APOSPC502799-1GEA
1180
EUR
APOSPC502799-1G
2-Chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅ClF₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630021 CAS-Nummer: 2244084-15-7 |