2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-ethyl-5-fluoro-2-methoxybenzene
PC502800-1G
APOSPC502800-1GEA
1180
EUR
APOSPC502800-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether
Formel:
C₁₆H₁₂F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630024 CAS-Nummer: 2244087-39-4 |