2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502801-1G
APOSPC502801-1GEA 1180 EUR
APOSPC502801-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether
Formel: C₁₃H₆F₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630027
CAS-Nummer: 2244087-52-1