2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(5-fluoro-2-methoxy-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502802-1G
APOSPC502802-1GEA
1180
EUR
APOSPC502802-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-methoxyphenyl ether
Formel:
C₁₄H₈F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630030 CAS-Nummer: 2244087-05-4 |