2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Chloro-6-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502804-1G
APOSPC502804-1GEA 1180 EUR
APOSPC502804-1G
2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₅ClF₆O
Molecular Weight: 326,622 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630036
CAS-Nummer: 2244084-71-5