4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Chloro-3-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502806-1G
APOSPC502806-1GEA
1180
EUR
APOSPC502806-1G
4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅ClF₆O Molecular Weight: 326,622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630042 CAS-Nummer: 2244086-28-8 |