2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502807-1G
APOSPC502807-1GEA 1180 EUR
APOSPC502807-1G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₄Br₂F₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630045
CAS-Nummer: 2244087-57-6