2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-fluoro-5-iodo-2-methyl-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502818-1G
APOSPC502818-1GEA
1180
EUR
APOSPC502818-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether
Formel:
C₁₄H₇F₆IO Molecular Weight: 432,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630078 CAS-Nummer: 2244086-98-2 |