2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-fluoro-4-iodobenzene
PC502819-1G
APOSPC502819-1GEA 1180 EUR
APOSPC502819-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₄ClF₆IO
Molecular Weight: 452,518 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630081
CAS-Nummer: 2244084-74-8