2-Chloro-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chloro-4-methoxy-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502823-1G
APOSPC502823-1GEA
1180
EUR
APOSPC502823-1G
2-Chloro-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈ClF₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630093 CAS-Nummer: 2244084-86-2 |