5-Chloro-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Chloro-2-methoxy-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502824-1G
APOSPC502824-1GEA
1180
EUR
APOSPC502824-1G
5-Chloro-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Chloro-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈ClF₅O₂ Molecular Weight: 338,657 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630096 CAS-Nummer: 2244086-53-9 |