3-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Bromophenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502827-1G
APOSPC502827-1GEA
1180
EUR
APOSPC502827-1G
3-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆BrF₅O Molecular Weight: 353,082 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629953 CAS-Nummer: 2244085-52-5 |