4-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502828-1G
APOSPC502828-1GEA 1180 EUR
APOSPC502828-1G
4-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₆BrF₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629957
CAS-Nummer: 2244086-94-8