2-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chlorophenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502829-1G
APOSPC502829-1GEA
1180
EUR
APOSPC502829-1G
2-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆ClF₅O Molecular Weight: 308,631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629961 CAS-Nummer: 2244086-85-7 |