3-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502830-1G
APOSPC502830-1GEA
1180
EUR
APOSPC502830-1G
3-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆ClF₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629965 CAS-Nummer: 2244084-63-5 |