4-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Chlorophenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502831-1G
APOSPC502831-1GEA
1180
EUR
APOSPC502831-1G
4-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆ClF₅O Molecular Weight: 308,631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629968 CAS-Nummer: 2244087-56-5 |