2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-fluorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502832-1G
APOSPC502832-1GEA
1180
EUR
APOSPC502832-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Formel:
C₁₃H₆F₆O Molecular Weight: 292,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629971 CAS-Nummer: 2244084-61-3 |