2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(2-nitrophenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502833-1G
APOSPC502833-1GEA
1180
EUR
APOSPC502833-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₆F₅NO₃ Molecular Weight: 319,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629974 CAS-Nummer: 2244083-86-9 |