2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502837-1G
APOSPC502837-1GEA
1180
EUR
APOSPC502837-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether
Formel:
C₁₄H₉F₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629986 CAS-Nummer: 2244084-78-2 |