3-Aminophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502839-1G
APOSPC502839-1GEA
1180
EUR
APOSPC502839-1G
3-Aminophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Aminophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₈F₅NO Molecular Weight: 289,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629992 CAS-Nummer: 2244083-66-5 |