4-Amino-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-fluoroaniline
PC502842-1G
APOSPC502842-1GEA
1760
EUR
APOSPC502842-1G
4-Amino-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Amino-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇F₆NO Molecular Weight: 307,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630001 CAS-Nummer: 2244086-72-2 |