5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502843-1G
APOSPC502843-1GEA
1760
EUR
APOSPC502843-1G
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆ClF₆NO Molecular Weight: 341,636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630004 CAS-Nummer: 2244086-77-7 |