2-Amino-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-fluoroaniline
PC502844-1G
APOSPC502844-1GEA
1760
EUR
APOSPC502844-1G
2-Amino-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇F₆NO Molecular Weight: 307,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630007 CAS-Nummer: 2244088-77-3 |