2-Amino-4-bromo-6-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-3-chloro-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502846-1G
APOSPC502846-1GEA
1760
EUR
APOSPC502846-1G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆BrClF₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630013 CAS-Nummer: 2244088-79-5 |