5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502849-1G
APOSPC502849-1GEA
1760
EUR
APOSPC502849-1G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆BrF₆NO Molecular Weight: 386,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630022 CAS-Nummer: 2244088-24-0 |