4-Amino-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502851-1G
APOSPC502851-1GEA
1760
EUR
APOSPC502851-1G
4-Amino-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Amino-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇F₆NO Molecular Weight: 307,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630028 CAS-Nummer: 2244083-55-2 |