3-Amino-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502852-1G
APOSPC502852-1GEA
1760
EUR
APOSPC502852-1G
3-Amino-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Amino-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇F₆NO Molecular Weight: 307,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630031 CAS-Nummer: 2244083-63-2 |