3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-methylaniline
PC502854-1G
APOSPC502854-1GEA
1760
EUR
APOSPC502854-1G
3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₁₀F₅NO Molecular Weight: 303,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630037 CAS-Nummer: 2244087-54-3 |