2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-iodoaniline
PC502855-1G
APOSPC502855-1GEA 1760 EUR
APOSPC502855-1G
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₇F₅INO
Molecular Weight: 415,097 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630040
CAS-Nummer: 2244086-23-3