5-Amino-2-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502856-1G
APOSPC502856-1GEA
1760
EUR
APOSPC502856-1G
5-Amino-2-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇BrF₅NO Molecular Weight: 368,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630043 CAS-Nummer: 2244085-49-0 |