2-Amino-3-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-6-methylaniline
PC502859-1G
APOSPC502859-1GEA
1760
EUR
APOSPC502859-1G
2-Amino-3-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-3-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₁₀F₅NO Molecular Weight: 303,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630052 CAS-Nummer: 2244086-02-8 |