2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-fluoroaniline
PC502861-1G
APOSPC502861-1GEA
1760
EUR
APOSPC502861-1G
2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇F₆NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630058 CAS-Nummer: 2244085-34-3 |