2-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502862-1G
APOSPC502862-1GEA
1760
EUR
APOSPC502862-1G
2-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇BrF₅NO Molecular Weight: 368,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630061 CAS-Nummer: 2244087-59-8 |