2-Amino-4-fluoro-5-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-fluoro-4-methylaniline
PC502864-1G
APOSPC502864-1GEA
1760
EUR
APOSPC502864-1G
2-Amino-4-fluoro-5-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4-fluoro-5-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₉F₆NO Molecular Weight: 321,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630067 CAS-Nummer: 2244087-74-7 |