2-Amino-4,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4,5-Difluoroaniline
PC502865-1G
APOSPC502865-1GEA
1760
EUR
APOSPC502865-1G
2-Amino-4,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4,5-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆F₇NO Molecular Weight: 325.182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630070 CAS-Nummer: 2244085-27-4 |