6-Amino-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,4-Difluoroaniline
PC502866-1G
APOSPC502866-1GEA
1760
EUR
APOSPC502866-1G
6-Amino-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
6-Amino-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆F₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630073 CAS-Nummer: 2244085-98-9 |