2-Amino-5-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-6-fluoroaniline
PC502867-1G
APOSPC502867-1GEA
1760
EUR
APOSPC502867-1G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆BrF₆NO Molecular Weight: 386,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630076 CAS-Nummer: 2244086-18-6 |