5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502868-1G
APOSPC502868-1GEA
1760
EUR
APOSPC502868-1G
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₉F₆NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630079 CAS-Nummer: 2244085-14-9 |