3-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502873-1G
APOSPC502873-1GEA
1760
EUR
APOSPC502873-1G
3-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Amino-5-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₇BrF₅NO Molecular Weight: 368,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630094 CAS-Nummer: 2244085-51-4 |